安全性情報
GF70077764
Thoriated tungsten
wire, 0.38 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 5 m, temper annealed
別名:
W 145440
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99%
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 700-777-64
L
5 m
直径
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF70077764-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)