Merck
GF65225123
ゲルマニウム
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.999%
別名:
GE006100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ge
CAS番号:
分子量:
72.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141716
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 652-251-23
抵抗性
53 Ω-cm, 20°C
重量
20 g
塊最大サイズ
25 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
密度
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChI Key
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF65225123-1EA4061821122193