Merck
1.12196
Sigma-Aldrich
Indium
granular 99+
別名:
Indium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
In
CAS番号:
分子量:
114.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141719
EC Index Number:
231-180-0
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
bp
2000 °C
密度
7.31 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[In]
InChI
1S/In
InChI Key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size: about 2 - 8 mm
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1