Merck
GF49300051
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
1000mm wire, 1.0mm diameter, as drawn, straight wire
別名:
FE225340
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 493-000-51
L ×直径
1000 mm × 1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)