Merck
GF46921451
powder, max. particle size 60 micron, weight 200 g, purity 99.+%
別名:
FE006020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe
CAS番号:
分子量:
55.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 469-214-51
抵抗性
9.71 μΩ-cm
重量
200 g
部分最大サイズ
60 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
鉄粉
危険等級III
Jan Code
GF46921451-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)