Merck
GF37355362
Copper/silver
rod, Cu 70%/Ag 30%, 15 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
別名:
CU197920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 373-553-62
L
200 mm
直径
15 mm