アッセイ
≥95%
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 368-407-20
L
50 mm
直径
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF36840720-2EA | 4061821137067 |
GF36840720-1EA | 4061821137050 |