Merck
GF27361313
Silver/Copper
powder, Ag 72%/Cu 28%, max. particle size 45 micron, weight 200 g
別名:
AG066015
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 273-613-13
重量
200 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)