Merck
576824
Sigma-Aldrich
銀-銅合金
nanopowder, <100 nm particle size
別名:
CuAg25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuAg25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
nanopowder
組成
Ag, ~97.5%
Cu, ~2.5%
粒径
<100 nm
SMILES記法
[Cu].[Ag]
InChI
1S/Ag.Cu
InChI Key
NEIHULKJZQTQKJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
極性溶媒中で分散させるため有機物で被覆されています。
法的情報
Product of Engi-Mat Co.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
576824-BULK:
576824-5G:4548174014998
576824-VAR:
576824-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
銀 powder, &lt;250&#160;&#956;m, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265500
金 nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
636347
銅 powder (spheroidal), 10-25&#160;&#956;m, 98%
Sigma-Aldrich
326453