安全性情報
GF32480760
Tantalum carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g
別名:
TA526010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 324-807-60
重量
20 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
GF32480760-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)