Merck
GF08742539
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99.5%
別名:
W 526011
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31191518
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.5%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 087-425-39
重量
20 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)