Merck
778346
Sigma-Aldrich
Tungsten(IV) carbide
nanopowder, hexagonal, 150-200 nm, ≥99% trace metals basis
別名:
Tungsten monocarbide, Wolfram carbide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
WC
CAS番号:
分子量:
195.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
nanopowder
粒径
150-200 nm
SMILES記法
[C-]#[W+]
InChI
1S/C.W/q-1;+1
InChI Key
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Tungsten carbide is a well studied structural material with applications in coatings; composites and supports in heterogeneous catalysis. Tungsten carbide nanoparticles have been studied in wear resistant functional coatings as well as resilient composites.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
778346-VAR:
778346-BULK:
778346-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hauert; R.;
Advanced Engineering Materials, 2(5), 247-259 (2000)
Choi-Yim; H.;
Applied Physics Letters, 71(26), 3808-3810 (1997)
Anne; G.;
J. Eur. Ceram. Soc., 25(1), 55-63 (2004)
Ledoux; M.J.;
J. Catal., 134(2), 383-398 (1992)
Voevodin; A. A.;
Thin Solid Films, 370(1;2), 223-231 (2000)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
778346-25G4061832940731