Merck
280801
Sigma-Aldrich
Tantalum(IV) carbide
≤5 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TaC
CAS番号:
分子量:
192.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tantalum
粒径
≤5 μm
SMILES記法
[C-]#[Ta+]
InChI
1S/C.Ta/q-1;+1
InChI Key
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
280801-10G:
280801-VAR:
280801-BULK:
280801-50G:
試験成績書(COA)