フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 312-595-27
L
25 mm
直径
9.5 mm
色
black
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF31259527-1EA | 4061825053875 |
GF31259527-2EA | 4061825053882 |
GF31259527-5EA | 4061825053899 |