Merck
GF97399298
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 100 mm, black
別名:
BI307910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 973-992-98
L
100 mm
直径
9.5 mm
black
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)