Merck
GF05019667
Polybenzimidazole
(PBI), sheet, thickness 12 mm, size 100 × 100 mm, black
別名:
BI303130
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 050-196-67
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
12 mm
black
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)