主要文書
8.21956
Sigma-Aldrich
Benzimidazole
for synthesis
別名:
Benzimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2
CAS番号:
分子量:
118.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
200-081-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
bp
>360 °C/1013 hPa
mp
170-173 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2