Merck
GF24433848
磁気遮蔽合金、Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 100 x 100mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
別名:
NI030240
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (light tight (lt))
メーカー/製品名
Goodfellow 244-338-48
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)