Merck
GF03846764
磁気遮蔽合金、Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 1m coil, 0.1mm thickness, annealed
別名:
NI030260
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 038-467-64
サイズ×厚み
1 m × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)