Merck
GF13942571
磁気遮蔽合金、Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, Ni 77%/Fe 14%/Cu 5%/Mo 4%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 150 mm
別名:
NI030250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 139-425-71
L
0.5 m
コイル幅
150 mm
厚さ
0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)