安全性情報
Z118109
RNシリンジ用Hamilton®
volume 250-10000 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
stainless steel
ニードルサイズ
22 ga
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 7806-01
ニードル長
101.5 mm (4 in.)
容量
250-10000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Hamilton® needles for is used for RN syringes.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)