物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22 ga
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 7804-01
ニードル長
76 mm (3 in.)
容量
2.5-100 μL
適合性
for use with 2.5μL-100μL syringe
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z118117-3EA | |
Z118117-6EA | 4061832875262 |