フォーム
foil (light tight (lt))
メーカー/製品名
Goodfellow 072-505-43
サイズ×厚み
150 mm × 150 mm × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF07250543-1EA | 4061825420530 |
GF07250543-20EA | 4061829980290 |
GF07250543-10EA | 4061829918958 |
GF07250543-2EA | 4061829949563 |
GF07250543-5EA | 4061831000672 |