Merck
GF21420818
Gallium-indium-tin alloy, Ga62In22Sn16
250g lump, 100mm max. lump size, liquid at rtp
別名:
GA066100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
lumps (liquid at rtp)
メーカー/製品名
Goodfellow 214-208-18
重量
250 g
塊最大サイズ
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)