メーカー/製品名
Goodfellow 166-090-57
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF16609057-1EA:
GF16609057-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF16609057-1EA | 4061821155450 |
GF16609057-2EA | 4061821155467 |