安全性情報
GF95382771
アルミナ
foam, thickness 12.7 mm, diameter 38 mm, porosity 0.86
別名:
AL603822
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
メーカー/製品名
Goodfellow 953-827-71
直径
38 mm
厚さ
12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF95382771-2EA:
GF95382771-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)