Merck
GF00710750
アルミナ
foam, thickness 7 mm, size 30 × 100 mm, porosity 0.86
別名:
AL603820
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
メーカー/製品名
Goodfellow 007-107-50
サイズ
30 × 100 mm
厚さ
7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)