E4550
ジエチレングリコールモノエチルエーテル
≥99%
別名:
2-(2-エトキシエトキシ)エタノール, CARBITOL™, エチルジグリコール, ジエチレングリコールエチルエーテル
About This Item
おすすめの製品
蒸気密度
4.63 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.12 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
expl. lim.
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
-80 °C (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E4550-5G:
E4550-25ML:
E4550-1L:
E4550-5ML:
E4550-BULK:
E4550-100G:
E4550-2.5L:
E4550-25L:
E4550-3KG:
E4550-18KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック