Merck
D97401
Sigma-Aldrich
ケトマロン酸ジエチル
95%
別名:
ケトマロン酸ジエチルエステル, メソシュウ酸ジエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CO(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
174.15
Beilstein:
971873
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
トリアゾ-ルを生成するWittig反応や、2-アザジエン類を生成するAza-Wittig反応に用いる試薬です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D97401-5G:
D97401-25G:
D97401-VAR:
D97401-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Chem. Res. Synop., 52-52 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 4377-4377 (1993)