色
green
mp
~135 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(c([N]N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
InChI Key
HHEAADYXPMHMCT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 22×3再構成Au (111)の肘部に吸着した安定p-radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl(DPPH):本研究では、安定な有機ラジカルであるDPPHの単分子レベルでの研究に焦点を当て、サブナノメータースケールのメタルフリー磁気現象を理解するために不可欠な金表面での吸着と相互作用の特性を調べています(R Vranik et al.、2020)。
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
D9132-250MG:
D9132-VAR:
D9132-BULK:
D9132-1G:
D9132-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック