アッセイ
99%
形状
powder
mp
111-113 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChI Key
SKBBQSLSGRSQAJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D8208-BULK:
D8208-5G:
D8208-25G:
D8208-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック