Merck
D15901
Sigma-Aldrich
5,6-Diamino-1,3-dimethyluracil hydrate
technical grade
別名:
5,6-ジアミノ-1,3-ジメチル-2,4(1H,3H)-ピリミジンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10N4O2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
170.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
157451
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
solid
mp
210-214 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.CN1C(N)=C(N)C(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H10N4O2.H2O/c1-9-4(8)3(7)5(11)10(2)6(9)12;/h7-8H2,1-2H3;1H2
InChI Key
FNLDCZCNGSQKIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • 1H-Imidazol-1-yl substituted 8-phenylxanthines for use as adenosine receptor ligands
  • Pyrimidinyl purinediones via cyclocondensation
  • Theophylline derivatives as adenosine receptor antagonists
  • Pteridine analogs for use as monoamine oxidase B and nitric oxide synthase inhibitors
  • Fused tricyclic xanthines
  • Cadmium uraciliminoethylpyridine complexes for use as antiproliferatives against C6 glioma cells
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D15901-BULK:
D15901-5G:
D15901-25G:
D15901-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)