アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
208-211 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI Key
UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,4-ジヒドロキシ安息香酸(DHBA)は、レゾルシノールに基づくN-ベンジルベンズアミド誘導体、ヒドロキシル化およびプレニル化キサントン、ならびにミコフェノール酸の合成の出発物質として使用できます。
また、ホルムアルデヒド(F)およびレゾルシノール(R)と反応させることにより、DHBARFポリマーエアロゲルの合成における反応剤としても使用できます。
また、ホルムアルデヒド(F)およびレゾルシノール(R)と反応させることにより、DHBARFポリマーエアロゲルの合成における反応剤としても使用できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D109401-5KG:
D109401-10KG:
D109401-100G:
D109401-BULK:
D109401-5G:
D109401-500G:
D109401-VAR:
D109401-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The synthesis of mycophenolic acid from 2, 4-dihydroxybenzoic acid
Patterson JW
The Journal of Organic Chemistry, 60(14), 4542-4548 (1995)
Synthesis, SAR and biological evaluation of natural and non-natural hydroxylated and prenylated xanthones as antitumor agents
Zhang X, et al.
Medicinal Chemistry, 8(6), 1012-1025 (2012)
Potential of 2,4-Dihydroxybenzoic Acid as an Oviposition Stimulant for Mass-Reared Ladybird Beetles.
E W Riddick et al.
Journal of insect science (Online), 19(2) (2019-03-02)
The discovery of inexpensive, readily available bioflavonoids, and their degradation products that boost the reproductive potential of mass-reared predators is the overarching goal of this research. We tested the hypothesis that 2,4-dihydroxybenzoic acid (DHBA), an inexpensive degradation product of morin
Core-shell polymer aerogels prepared by co-polymerisation of 2, 4-dihydroxybenzoic acid, resorcinol and formaldehyde
Carrott PJM, et a.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 158(14), 170-174 (2012)
Design, synthesis, and biological evaluation of a series of resorcinol-based N-benzyl benzamide derivatives as potent Hsp90 inhibitors
Park SY, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 143, 390-401 (2018)