Merck
M42505
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CO2CH3
CAS番号:
分子量:
168.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
118-121 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
InChI Key
IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M42505-25G:
M42505-VAR:
M42505-5G:
M42505-BULK:
M42505-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
M42505-5G
M42505-100G4061831836509
M42505-25G4061831827187