Merck
D0791
Sigma-Aldrich
(ジメチルアミノメチル)フェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO
CAS番号:
分子量:
151.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
不純物
~15% phenol
~20% bis(dimethylaminomethyl)phenol
SMILES記法
CN(C)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChI Key
NFVPEIKDMMISQO-UHFFFAOYSA-N
その他情報
o-、p-アイソマーの混合物として約50%
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
D0791-100ML:
D0791-500ML:
D0791-10ML-KC:
D0791-BULK:
D0791-VAR:
D0791-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)