物質
borosilicate glass
round bottom tube
詳細
dispenser arrangement
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 1000
pkg of 1000 ea
pack of 250 ea
メーカー/製品名
Corning 99445-12
外径 × L
12 mm × 75 mm
キャパシティ
6.0 mL
色
clear
適合性
suitable for (culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
"Per Corning the "dispenser arrangement" pack means that the 1000 tube pack is supplied in 4 shelfpacks of 250. The shelfpack is made of paperboard that holds and aligns the tubes for use. There is no top to the pack, only stretch wrapped to keep the tubes in place."
Single-use culture tubes are convenience packed.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)