Key Documents
CLS88202429
Pyrex® 引伸 アダプター
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 29/42
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
ジョイント
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS29/42
メーカー/製品名
Corning 8820-2429
利用可能性
not available in EU
L
85 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)