Merck
CLS708610
Pyrex® serological pipettes, reusable, color-coded, for cotton plugging
volume 10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
別名:
Corning® 7086
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
subdivision 0.1 mL
メーカー/製品名
Corning 7086-10
容積測定範囲
10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
外径 × L
10 mm × 350 mm
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The uniform top-end openings permit performing of plugs and allow precise control of liquid column. Color-coded by size for easy identification and sorting. Colored graduations are enameled onto the glass. The two rings indicate the pipet is calibrated "To Deliver" its total capacity when the last drop is blown out.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS708610-12EA4061831704471