Merck
CLS53201L
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 1,000
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
ジョイント
joint stopper8
詳細
without hose connection
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Rubber stopper
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 5320-1L
容積測定範囲
300-1,000 mL
キャパシティ
1,000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Blown in special molds to give maximum strength. Graduated to show approximate capacity.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)