Merck
AXYPCR48C
PCRマイクロプレート
size 48 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
別名:
Corning® Axygen® PCR Microplate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質:
conical bottom clear polypropylene wells
最大容量:
200 μL
サイズ:
48 wells
有効容積:
200 μL
物質
conical bottom clear polypropylene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt: no
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-48-C
Corning
包装
pkg of 5x10plates/cs
最大容量
200 μL
サイズ
48 wells
有効容積
200 μL
適合性
suitable for PCR
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)