ジョイント
joint stopper27
メーカー/製品名
Corning 3360-500FO
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A general purpose batch distillation assembly with the facility or addition via the Pyrex stoppered neck. Ideally suited for the batch production of high purity distilled water. The flask has a flat bottom with a side delivery tube, terminating in a joint. Condenser tubulations are 10mm O.D.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)