Merck
Z278378
Sigma-Aldrich
Scienceware® gas-washing bottle
for tubing with a 1/4 in. O.D.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
蒸気圧
≤0.5 psi
特徴
for tubing with a 1/4 in. O.D.
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H11030-0000
詳細
An economical device for precipitating materials from gas. Graduated 250 mL PP cylinder with 70 μm porosity dispersion disk. Vinyl stopper has inlet and outlet ports for gas.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1