Merck
SYNB300500C
Synthware gas washing bottle with fritted disc
500 mL, joint: ST/NS 45/50, Disc porosity C
別名:
Synthware B300500C, Drechsel bottle, gas washing bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.51
物質
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
ジョイント
joint: ST/NS45/50
特徴
cap
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware B300500C
H
380 mm
キャパシティ
500 mL
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Gas washing bottle with standard taper 45/50 cap style stopper and fritted disc angled at 15° for even distribution of gas throughout absorbing material. Available with a coarse or extra coarse fritted disc. Order plastic clip separately. (not supplied)
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)