Merck
CLS15001L
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 1000 mL, stopper joint: 29
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
ジョイント
joint: stopper29
特徴
cap
メーカー/製品名
Corning 1500-1L
キャパシティ
1000 mL
直径× H
107 mm × 200.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These Pyrex narrow mouth reagent storage bottles have sturdy ground necks with standard taper stoppers.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.