物質
black phenolic cap (with rubber liner)
clear bottle
round bottle
soda-lime glass bottle (Type III)
wide-mouth bottle
ジョイント
Joints threaded neck (48-400)
特徴
with cap
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216980
キャパシティ
125 mL (4 oz)
直径× H
51 mm × 102 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for use as sample bottles. They are also useful for dry powders, soil samples, and specimen storage. All bottles are made of clear, Type III soda lime glass.
法的情報
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)