Merck
DWKW217924
WHEATON® narrow-mouth bottle
with cap, wide-mouth clear soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL)
別名:
W217924
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
PVC liner
polypropylene cap
wide-mouth clear soda-lime glass bottle
特徴
with cap
包装
case of 12 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W217924
ボトル 直径× H × W
(98 mm) (174 mm) (306 mm)
キャパシティ
(1,000 mL)
フィッティング
89-400 neck
89-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Standard clear wide mouth bottle. Ideal for general, small to large volume storage
特徴および利点
• Available in larger bottle sizes• Wide mouth / neck• Clear, Type III soda-lime glass• HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification• Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)