Merck
SPR0LS001
Milli-Q
SmartPak®精製パック
For use with RiOs 3/5 Water Purification System
別名:
SmartPak® RO 5 Purification Pack LT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
NACRES:
JA.13
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
SmartPak®
適合性
for use with RiOs
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This replacement cartridge is used to pretreat water by efficiently removing contaminants from feed water.
アプリケーション
The single SmartPak® RO cartridge (with integrated RO membrane) enables easy and rapid replacement.
法的情報
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany