Merck
CDS014072
Sigma-Aldrich
lysine acetylsalicylic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N2O6
CAS番号:
分子量:
326.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
NCCCC[C@H](N)C(O)=O.CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4.C6H14N2O2/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-5H,1H3,(H,11,12);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t;5-/m.0/s1
InChI Key
JJBCTCGUOQYZHK-ZSCHJXSPSA-N
遺伝子情報
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS014072-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Hassiba Chahdoura et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 69(8), 1056-1063 (2017-04-28)
The aim of this study was to evaluate the analgesic and the anti-inflammatory activity of Opuntia microdasys at post flowering stage, F3 (OMF3) in rat and, in other hand, its antigenotoxic effects by the Allium cepa test. OMF3 extracts were
Yosra Ayed et al.
Annals of clinical microbiology and antimicrobials, 11, 15-15 (2012-06-14)
Toxins derived from jellyfishes have been exploited as a model for the development of new drug promising applications to treat neurodegenerative diseases. The present work is aimed to evaluate the acute toxicity of crude venom of Pelagia noctiluca and then