Merck
CDS010527
Sigma-Aldrich
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltriethoxysilane
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H28O4Si
CAS番号:
分子量:
288.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
SMILES記法
CCO[Si](CCC1CCC2OC2C1)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H28O4Si/c1-4-15-19(16-5-2,17-6-3)10-9-12-7-8-13-14(11-12)18-13/h12-14H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
UDUKMRHNZZLJRB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
279.5 °F - closed cup
引火点(℃)
137.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS010527-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)