Merck
CDS001581
Sigma-Aldrich
ナトリウムフェノキシド
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NaO
CAS番号:
分子量:
116.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
[Na+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
InChI Key
NESLWCLHZZISNB-UHFFFAOYSA-M
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化学物質のコレクションの一部として、この製品を早期発見の研究者に提供していることにご注目ください。Sigma-Aldrichは、この製品の分析データを収集しません。購入者は、製品の同一性および/または純度を確認する責任を負います。あらゆる販売は最終的なものです。
SIGMA-ALDRICHとバイヤーの間の販売または契約のSIGMA-ALDRICH標準取引条件に含まれる契約条項にかかわらず、SIGMA-ALDRICHは本製品を「現状有り姿」で販売し、本製品に関して表明または保証は一切いたしません。これには以下のあらゆる保証も含まれます。法律による発生、取扱いの過程、履行の過程、商慣習であるか否かを問わず、(A) 商品性の保証、(B) 特定の目的に対する適合性の保証、または(C) 第三者の知的財産権の侵害に対する保証。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
AMS001581-1G:
CDS001581-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Yu Ji et al.
Polymers, 11(7) (2019-07-05)
To gain an insight of the chemistry in the alkali-promoted aromatization of oxygen-containing heavily aromatic polymers or biomass; thermal degradations of sodium phenolates with different substituents have been investigated. The -ONa group strongly destabilizes the phenolates. The thermal stability of
Tushar Debnath et al.
Nature communications, 10(1), 2944-2944 (2019-07-05)
The elementary processes that accompany the interaction of ionizing radiation with biologically relevant molecules are of fundamental importance. However, the ultrafast structural rearrangement dynamics induced by the ionization of biomolecules in aqueous solution remain hitherto unknown. Here, we employ femtosecond
Lydia Zeibich et al.
Applied and environmental microbiology, 85(19) (2019-07-22)
Earthworms are among the most primitive animals and are of fundamental importance to the turnover of organic matter in the terrestrial biosphere. These invertebrates ingest materials that are colonized by microbes, some of which are subject to disruption by the
Xin Jiang et al.
Cell, 183(1), 258-268 (2020-08-30)
Plasmodium species, the causative agent of malaria, rely on glucose for energy supply during blood stage. Inhibition of glucose uptake thus represents a potential strategy for the development of antimalarial drugs. Here, we present the crystal structures of PfHT1, the